Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne HPLC Nucleosil™ 100-10 CN
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 5 % ; Taille de pores : 100 Å ; Phase de colonne : Phase normale et inverse
462.00€ - 487.00€
Spécification
Chimie pour les colonnes | Cyano |
---|---|
Format de colonne | Colonne analytique |
Réticulation | Cyano |
À utiliser avec | Chromatographie en phase inverse et normale |
Type de fonctionnalité / d’interaction | Interactions p-p, interactions polaires et hydrophobes |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10246841
|
Macherey-Nagel™
720024.46 |
4,6 mm |
487.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10286791
|
Macherey-Nagel™
720024.40 |
4 mm |
462.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Cyano | |
Cyano | |
Interactions p-p, interactions polaires et hydrophobes | |
250 mm | |
Sphérique | |
2 à 8 | |
1/boîte | |
L10 | |
Silice | |
Mode mixte | |
Colonne EC |
Colonne analytique | |
Chromatographie en phase inverse et normale | |
Oui | |
n-heptane | |
10 μm | |
100 Å | |
n-heptane | |
Cyano (CN) | |
5 % | |
Phase normale et inverse |