Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne HPLC Nucleosil™ 100-10 C18
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 15 % ; Taille de pore : 100 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
Marque: Macherey-Nagel™ 720140.46
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Octadécyl | |
Octadécyl | |
Chromatographie RP | |
Oui | |
5800 psi (400 bars) | |
Sphérique | |
2 à 8 | |
1 de chaque | |
350 m²/g | |
L1 | |
Silice | |
Phase inverse | |
Phase inverse |
Colonne analytique | |
4,6 mm | |
Hydrophobe | |
150 mm | |
Acétonitrile / eau | |
10 μm | |
100 Å | |
Acétonitrile / eau | |
60°C | |
C18 | |
15 % | |
Oui | |
Colonne EC |