Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne HPLC RP 18 C18 en phase inverse Nucleoshell™, 2,7 μm, 4 mm x 100 mm
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 7,80 % ; Taille de pores : 90 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
Marque: Macherey-Nagel™ 763134.40
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Colonne analytique | |
4 mm | |
100 mm | |
2,7 μm | |
90 Å | |
Acétonitrile / eau | |
60°C | |
C18 | |
7,80% | |
Oui | |
Colonne EC HPLC |
Octadécyl | |
Pour LC/MS et HPLC | |
8 700 psi (600 bar) | |
1 à 11 | |
1 de chaque | |
130 m²/g | |
L1 | |
Silice | |
Phase inverse | |
Phase inverse | |
HPLC, LC/MS |