Learn More
Macherey-Nagel™ Séparateur magnétique NucleoMag™ SEP
Conçu pour la purification manuelle rapide des acides nucléiques à l’aide des kits NucleoMag™ 96. Le séparateur magnétique Macherey-Nagel™ NucleoMag™ SEP prend en charge les plaques de séparation et maintient les microbilles magnétiques en place pendant le retrait du tampon de lavage et la récupération du tampon d’élution.
Marque: Macherey-Nagel™ 744900
Description
Les kits NucleoMag™ sont basés sur la technologie de microbilles magnétiques Macherey-Nagel et permettent une purification simultanée rapide des acides nucléiques de haute qualité à partir de sang total. La technologie des microbilles magnétiques fournit un système fermé, réduisant considérablement le risque de contamination croisée. Les kits et les séparateurs peuvent également être utilisés sur les instruments de manipulation de liquides courants, ce qui permet une automatisation complète.
En utilisant la méthode NucleoMag™, l’ADN génomique est lié de façon sélective aux microbilles NucleoMag™. Pendant le lavage et l’élution, les microbilles sont dispersées librement en solution. Pour séparer les microbilles de la solution, la plaque de séparation est transférée sur le NucleoMag™ SEP. Les microbilles sont attirées par l’aimant. Pendant ce temps, le tampon de lavage peut être retiré du puits ou le tampon d’élution contenant l’ADN purifié peut être récupéré, respectivement.
- Technologie à microbilles magnétiques
- Rendement : 1 μg à 4 μg
- Échantillon : 100 μl de sang total
- Volume d’élution : 25 μl à 100 μl
- Capacité de liaison : 0,4 μl/1 μl de microbilles
- Temps de préparation : 120 min/96 préparations
- Taille des fragments : 300 bp à30 kb
- Format : microbilles superparamagnétiques (taille des microbilles : 1 μm à 3 μm)
Spécification
Microbille magnétique | |
Kits NucleoMag™ 96 | |
Purification manuelle rapide des acides nucléiques | |
Séparateur magnétique NucleoMag™ SEP |