Learn More
Macherey-Nagel™ ADN médico-légal NucleoMag™
Kit complet pour l’isolement magnétique à base de billes d’ADN génomique à partir d’échantillons médico-légaux conformes à la norme ISO 18385.
Marque: Macherey-Nagel™ 744660.1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
ADN médico-légal NucleoMag™
- Excellente pureté de l’ADN de tous les échantillons de travaux de laboratoire
- Système de tampon uniforme pour une analyse à haut débit (ADN médico-légal NucleoMag™) et une analyse d’échantillons unique (ADN médico-légal NucleoSpin™)
- Conformité à l’ISO18385 pour le profilage sans doute de l’ADN
- Isolement manuel et automatisé de l’ADN des échantillons de travail, traces de contact (p. ex., taches de sang séchées, filtres de cigarettes, écouvillons)
- Applications : Analyse STR, qPCR, tout type de réaction enzymatique
Spécification
< 1 ng/μl | |
Microbille magnétique | |
Binding capacity: 0.4 μg/μL beads | |
Séparateur magnétique, plaque de séparation | |
NucleoMag F-Beads, buffers, liquid proteinase K, reducing agent TCEP | |
1 - 3 μg (from buccal swabs) |
Température ambiante (18 à 25°C) | |
Échantillons d’études de cas, Traces de contact | |
Volume d’élution : 25 à 50 μl | |
Isolement d’ADN génomique d’échantillons médico-légaux | |
1 x 96 préparations | |
Highly Reactive Superparamagnetic Beads |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Informations supplémentaires
- NucleoMag DNA Forensic (1x96)
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H413-Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: guanidium hydrochloride, guanidium thiocyanate