Learn More
Macherey-Nagel™ Pré-colonnes HPLC OA Nucleodur™ ION 300
Marque: Macherey-Nagel™ 719537
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
10 μm | |
100Å | |
4 mm | |
Acide sulfurique | |
Pré-colonnes HPLC Valco | |
HPLC |
21 mm | |
Pré-colonnes HPLC | |
NUCLEOGEL™ ION 300 OA | |
Acide sulfurique | |
Séparation du sucre, des alcools | |
L17 |