Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne HPLC Nucleogel™ HPLC
Marque:  Macherey-Nagel™ 719501
Code produit. 10378631
  • 1995.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
HPLC, Séparation des sucres, alcools et des acides organiques
0,01 N H2SO4
10 μm
Colonne HPLC