Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne HPLC Nucleogel™ HPLC
Marque: Macherey-Nagel™ 719469
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Base en polymère | |
Purification des peptides, des grandes protéines et des oligonucléotides, HPLC | |
8 µm | |
Colonne HPLC | |
L23 |
polymère | |
0,1 M de Na2SO4 + 0,2 % de NaN3 | |
Base en polymère | |
Nucleogel SAX 1000 8 |