Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne HPLC Nucleogel™ GPC PSDVB en mode mixte, 10 μm, 7,7 mm x 300 mm
Format de colonne : Colonne analytique ; Taille de pores : 10 000 Å ; Phase de colonne : SEC et GPC
Marque: Macherey-Nagel™ 719414
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
polymère | |
polymère | |
Chromatographie d’exclusion stérique (SEC) ou chromatographie par perméation de gel (GPC) | |
2 175 psi (150 bar) | |
Sphérique | |
104 Å | |
Toluène | |
150°C | |
PSDVB (polystyrène divinylbenzène) | |
No | |
Colonne GPC |
Colonne analytique | |
7,7 mm | |
300 mm | |
Toluène | |
10 μm | |
1/boîte | |
<10 m²/g | |
PSDVB (polystyrène divinylbenzène) | |
Mode mixte | |
Exclusion stérique et perméation sur gel | |
SEC et GPC |