Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne HILIC NUCLEODUR™ pour HPLC, granulométrie de 3 μm
Idéale pour les applications HPLC analytiques avec des composés hydrophiles. Colonne HILIC Macherey-Nagel™ NUCLEODUR™ pour HPLC, granulométrie de 3 μm Colonne standard EC avec une phase de silice de haute pureté. Les colonnes sont disponibles en différents diamètres et longueurs.
Marque:  Macherey-Nagel™ 760530.30
Code produit. 12728862
  • 923.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 23-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Ce produit convient aux applications de chromatographie d’interaction hydrophile (HILIC). Il présente une phase de silice modifiée à l’acide sulfonique/ammonium très pure avec un éluant acétonitrile-eau 80:20. Ces colonnes EC standard ont une granulométrie de 3 μm et sont utilisées dans la HPLC analytique.
  • Idéale pour une chromatographie reproductible et stable d’analytes hautement polaires
  • Convient aux applications analytiques et préparatives
  • Période de conditionnement de colonne très courte
  • Utilisée avec des composés hydrophiles tels que : acides et bases polaires organiques, composés naturels polaires, nucléosides, oligonucléotides, acides aminés, peptides, vitamines hydrosolubles
Spécification
Spécification
Ammonium / acide sulfonique
Ammonium / acide sulfonique
0,34 ml/min
Hydrophobe
250 mm
80:20 acétonitrile/eau
3 μm
110 Å
1 de chaque
340 m²/g
Silice modifiée à l’ammonium/acide sulfonique
7 %
No
Acier inoxydable
Colonne analytique
3 mm
Pour une chromatographie reproductible et stable d’analytes hautement polaires
Oui
8700 psi (600 bars)
Sphérique
2 à 8,5
0,9 ml/g
80:20 acétonitrile/eau
60°C
Silice
HILIC
HILIC
Colonne EC