Learn More
Macherey-Nagel™ Pré-colonnes HPLC CC HILIC Nucleodur™
Marque: Macherey-Nagel™ 761590.40
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
7% | |
5 μm | |
110Å | |
4 mm | |
Acétonitrile/eau | |
Silice | |
Pré-colonne | |
HPLC |
2 à 8,5 | |
8 mm | |
Pré-colonnes CC | |
NUCLEODUR™ HILIC | |
Acétonitrile/eau | |
Ammonium/acide sulfonique | |
Applications d’analyse et de préparation ainsi que LC/MS | |
Sphérique |