Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne standard EC à gravité Nucleodur™ C8
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 11 % ; Taille de pores : 110 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
Marque: Macherey-Nagel™ 760752.46
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Colonne analytique | |
150 mm | |
Acétonitrile / eau | |
1 à 11 | |
340 m²/g | |
L7 | |
Silice | |
Phase inverse | |
Phase inverse |
4,6 mm | |
8700 psi (600 bars) | |
5 μm | |
110 Å | |
60°C | |
Gravité C8 | |
11 % | |
Oui | |
Colonne HPLC EC |