Learn More
Macherey-Nagel™ Colonnes Isis HPLC Nucleodur™ C18
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 11 % ; Taille de pores : 110 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
Marque: Macherey-Nagel™ 760406.46
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Colonne analytique | |
4,6 mm | |
Non | |
8 700 psi (600 bar) | |
1,8 μm | |
110 Å | |
Acétonitrile / eau | |
60°C | |
C18 Isis | |
20 % | |
Oui | |
Acier inoxydable | |
HPLC, LC/MS |
Octadécyle polymérique | |
Pour LC/MS et HPLC | |
30 mm | |
Sphérique | |
1 à 10 | |
1 de chaque | |
340 m²/g | |
L1 | |
Silice | |
Sélectivité stérique | |
Phase inverse | |
Colonne EC HPLC |