Learn More
Macherey-Nagel™ Colonnes HPLC analytique HPLC Nucleodur ™ C18 Isis
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 20 % ; Taille de pores : 110 Å ; Phase de colonne : Sélectivité stérique
520.00€ - 735.00€
Spécification
Chimie pour les colonnes | Silice |
---|---|
Format de colonne | Colonne analytique |
Réticulation | Octadécyle polymérique |
À utiliser avec | HPLC |
Compatibilité de phase mobile | Acétonitrile / eau |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12468447
|
Macherey-Nagel™
760412.20 |
2 mm | 125 mm |
600.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12408457
|
Macherey-Nagel™
760413.20 |
2 mm | 150 mm |
600.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12478447
|
Macherey-Nagel™
760412.30 |
3 mm | 125 mm |
610.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12458457
|
Macherey-Nagel™
760414.30 |
3 mm | 250 mm |
695.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12448457
|
Macherey-Nagel™
760414.20 |
2 mm | 250 mm |
700.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12418457
|
Macherey-Nagel™
760413.30 |
3 mm | 150 mm |
610.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12428447
|
Macherey-Nagel™
760410.20 |
2 mm | 50 mm |
520.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12438447
|
Macherey-Nagel™
760410.30 |
3 mm | 50 mm |
520.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12478457
|
Macherey-Nagel™
760415.46 |
4,6 mm | 100 mm |
670.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12498447
|
Macherey-Nagel™
760412.46 |
4,6 mm | 125 mm |
670.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12438457
|
Macherey-Nagel™
760413.46 |
4,6 mm | 150 mm |
670.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12468457
|
Macherey-Nagel™
760414.46 |
4,6 mm | 250 mm |
735.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12767830
|
Macherey-Nagel™
760416.46 |
4,6 mm | 75 mm |
570.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12458447
|
Macherey-Nagel™
760410.46 |
4,6 mm | 50 mm |
570.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10406964
|
Macherey-Nagel™
760414.40 |
4 mm | 250 mm |
695.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12428457
|
Macherey-Nagel™
760413.40 |
4 mm | 150 mm |
610.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12448447
|
Macherey-Nagel™
760410.40 |
4 mm | 50 mm |
520.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Spécification
Silice | |
Octadécyle polymérique | |
Acétonitrile / eau | |
1 à 10 | |
1 de chaque | |
L1 | |
Silice | |
Sélectivité stérique | |
Colonne HPLC EC analytique |
Colonne analytique | |
HPLC | |
5 μm | |
110 Å | |
Acétonitrile / eau | |
C18 Isis | |
20 % | |
Oui |