Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne HPLC C18 HTEC VarioPrep Nucleodur™
Format de colonne : Colonne préparative ; Taux de carbone : 18 % ; Taille de pores : 110 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
Marque: Macherey-Nagel™ 762576.100
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Octadécyl | |
Octadécyl | |
Chromatographie RP | |
5800 psi (400 bars) | |
Sphérique | |
1 à 11 | |
1 de chaque | |
340 m²/g | |
L1 | |
Silice | |
Phase inverse | |
Phase inverse | |
Colonne HPLC VarioPrep |
Colonne préparative | |
10 mm | |
250 mm | |
Acétonitrile / eau | |
10 μm | |
110 Å | |
Acétonitrile / eau | |
60°C | |
C18 HT | |
18 % | |
Oui | |
Acier inoxydable |