Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne HPLC analytique EC Nucleodur™ C18 HTec
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 18 % ; Taille de pores : 110 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
Marque: Macherey-Nagel™ 760312.46
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Silice | |
Octadécyle monomérique | |
HPLC | |
8 700 psi (600 bar) | |
5 μm | |
110 Å | |
Acétonitrile / eau | |
60°C | |
C18 HT | |
18 % | |
Oui | |
Colonne HPLC EC analytique |
Colonne analytique | |
4,6 mm | |
75 mm | |
Acétonitrile / eau | |
1 à 11 | |
1 de chaque | |
340 m²/g | |
L1 | |
Silice | |
Phase inverse | |
Phase inverse |