Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne HPLC analytique EC Nucleodur™ C18 HTec
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 18 % ; Taille de pores : 110 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
Marque:  Macherey-Nagel™ 760311.46
Code produit. 12727820
  • 570.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 04-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Silice
Octadécyle monomérique
HPLC
8 700 psi (600 bar)
5 μm
110 Å
Acétonitrile / eau
60°C
C18 HT
18 %
Oui
Colonne HPLC EC analytique
Colonne analytique
4,6 mm
50 mm
Acétonitrile / eau
1 à 11
1 de chaque
340 m²/g
L1
Silice
Phase inverse
Phase inverse