Learn More
Macherey-Nagel™ Cartouche de pré-colonnes C18 ec HPLC VP Nucleodur™
Marque: Macherey-Nagel™ 762090.80
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
17,5% | |
10 mm | |
Cartouche de pré-colonne VP | |
NUCLEODUR™ C18 ec | |
Acétonitrile/eau | |
Octadécyl | |
Intensification de la HPLC préparative | |
Sphérique | |
L1 |
1 - 9 | |
110Å | |
8 mm | |
Acétonitrile/eau | |
Silice | |
Cartouche de pré-colonne | |
HPLC | |