Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne standard EC analytique Nucleodur™ C18
Utilisez des colonnes standard EC pour la HPLC analytique (chromatographie liquide haute performance). Les colonnes standard EC analytiques Nucleodur™ C18 sont disponibles dans une grande variété de longueurs et de diamètres internes.
Marque: Macherey-Nagel™ 760103.40
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Caractéristiques principales :- Stable dans 100 % des systèmes de phase mobile aqueuse
- Fonctionnalités de sélectivité polaire intéressantes
- Excellente désactivation de la base ; convient à la LC/MS en raison de faibles caractéristiques de purge
- Phase spéciale avec endcapping polaire
- Porosité de 110 Å
- Granulométrie de 1,8 μm, 3 μm et 5 μm
- Particules de 7 à 10 μm à des fins préparatoires sur demande
- Teneur en carbone de 14 %
- Stabilité au pH 1–9
Applications recommandées :
- Analgésiques, antibiotiques à base de pénicilline, acides nucléiques, vitamines hydrosolubles, agents complexants, acides organiques
Spécification
Silice | |
Octadécyl | |
HPLC | |
8700 psi (600 bar) | |
5 μm | |
110 Å | |
Acétonitrile / eau | |
60°C | |
C18 Gravité | |
18 % | |
Oui | |
Colonne standard EC analytique |
Colonne analytique | |
4 mm | |
150 mm | |
Acétonitrile / eau | |
1 à 11 | |
1/boîte | |
340 m²/g | |
L1 | |
Silice | |
Phase inverse | |
Phase inverse |