Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne analytique HPLC EC Nucleodur™ 100-5
Format de colonne : Colonne analytique ; Taille de pores : 110 Å ; Phase de colonne : Phase normale
Marque: Macherey-Nagel™ 760012.46
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Silice | |
4,6 mm | |
150 mm | |
< 10 ppm | |
5 μm | |
110 Å | |
n-heptane | |
L3 | |
Silice | |
Phase normale |
Colonne analytique | |
HPLC | |
8700 psi (600 bar) | |
n-heptane | |
2 à 8 | |
1/boîte | |
340 m²/g | |
Silice | |
Phase normale | |
Colonne HPLC EC analytique |