Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ Xtra Midi Plus EF
Purifiez l’ADN plasmide sans endotoxines avec un rendement élevé. Le kit NucleoBond™ Xtra Midi Plus EF représente la nouvelle génération d’échangeur d’anions permettant un traitement ultra-rapide et à haut rendement. Le kit Plus inclut les filtres NucleoBond™ Finalizers pour accélérer la précipitation d’ADN.
52.55€ - 1020.00€
Spécification
Tampon | Oui |
---|---|
Format | Colonnes d’écoulement par gravité Midi |
Isolation Technology | Technologie de chromatographie échangeuse d’anions |
RNase | Oui |
Dimensions | < 300 kpb |
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11932472
|
Macherey-Nagel™
740422.10 |
10 |
234.00€
0.10kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11935452
|
Macherey-Nagel™
740422.2 |
2 |
52.55€
2 réactions |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
12718422
|
Macherey-Nagel™
740422.50 |
50 |
1020.00€
50 préparations |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Caractéristiques
- Sans endotoxines
- ADN plasmide avec moins de 0,05 EU/μg pour la transfection de cellules hautement sensibles
- Procédé breveté d’élimination des endotoxines par lavage supplémentaire – Ne nécessite pas d’incubation sur glace supplémentaire
- Conception optimisée des colonnes – Préparation Midi en 45 min.
- Filtre de colonne inclus – Débits de filtre élevés, rinçage parallèle du lysat, et chargement sur la colonne
- Matériau en silice amélioré – Rendements types de 400 μg (Midi)
- Les kits NucleoBond™ Xtra EF incluent des finaliseurs NucleoBond™ pour accélérer la précipitation de l’ADN
Applications
- Plasmides à nombre de copies élevé à partir d’E. coli
- Plasmides à faible nombre de copies issus d’E. coli (augmentation des volumes de tampon requis)
Spécification
Oui | |
Technologie de chromatographie échangeuse d’anions | |
< 300 kpb |
Colonnes d’écoulement par gravité Midi | |
Oui | |
400 μg |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: 2-propanol/ethanol (diluted < 20 %)/sodium hydroxide solution (diluted < 2 %), dodecyl sulfate, sodi