Learn More
Macherey-Nagel™ Kit NucleoBond™ PC 10 000
Purifie jusqu’à 10 mg d'ADN plasmide de qualité transfection issu d'E. coli. Le kit NucleoBond™ Macherey-Nagel™ PC 10 000 est un échangeur d'anions classique pour une purification rapide et facile des plasmides à nombre élevé et faible de copies. Le kit complet comprend des colonnes giga, tampons, RNase A et filtres pliés.
Marque: Macherey-Nagel™ 740593
Description
Les kits NucleoBond™ utilisent la chromatographie échangeuse d'anions avec des volumes de tampon de lyse optimisés pour la purification de l'ADN plasmide. Les kits PC 10 000 sont recommandés pour l'isolement des plasmides à nombre élevé de copies (>20copies/cellules). Les plasmides à nombre faible de copies (<20copies/cellules) peuvent également être isolés, mais cela nécessite des tampons supplémentaires.
- Des filtres pliés sont inclus pour une clarification rapide et facile des lysats sans centrifugation requise et sans forces de cisaillement
- Contient suffisamment de tampons pour réaliser 5 préparations Giga, avec des rendements typiques de 2 000–10 000μ g d'ADN plasmide issu de culture E. coli
- Les colonnes résistent aux solvants organiques et sont exemptes de DNase et de RNase
- La résine AX peut être utilisée sur une large plage de pH (2,5–8,5) et peut rester en contact avec des tampons jusqu’à trois heures.
Spécification
Oui | |
Technologie de chromatographie échangeuse d’anions | |
Purification des plasmides à nombre élevé et faible de copies | |
5 préparations | |
1 kit | |
500 à 2 000 ml (HC) | |
120–150 min/2 preps |
Colonnes d’écoulement par gravité (Giga) | |
Culture d’E. coli | |
Resuspension Buffer S1 (750mL), Lysis Buffer S2 (750mL), Neutralization Buffer S3 (750mL), Equilibration Buffer N2 (500/125mL), Wash Buffer N3 (1000/125mL), Elution Buffer N5 (500/125mL), RNase A lyophilized (75mg), NucleoBond AX 10000 Columns (5), NucleoBond Folded Filters Type 1 (10), NucleoBond Folded Filters Type 2 (10) | |
Colonnes PC 10000 | |
A260/A280 : 1,80–1,95 | |
< 300 kpb | |
2,000–10,000μg |
Sécurité et traitement
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1