Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ Colonnes AX 500
Plasmides à nombre de copies élevé issus d’E. Coli, plasmides à faible nombre de copies issus d’E. coli
Marque: Macherey-Nagel™ 740531.50
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les kits de purification de plasmides NucleoBond™ intègrent la technologie NucleoBond™ AX, un échangeur d’anions à base de silice développé pour la séparation courante de différentes classes d’acides nucléiques, permettant une activité biologique supérieure des acides nucléiques purifiés et rendant possible des récupérations de masse élevées en limitant les effets d’adsorption non spécifiques. Les bactéries récoltées dans le bouillon de culture sont lysées selon une procédure alcaline/SDS modifiée. L’ADN chromosomique et l’ADN plasmide sont dénaturés dans ces conditions alcalines. L’acétate de potassium est ensuite ajouté au lysat dénaturé, provoquant la formation d’un précipité contenant l’ADN chromosomique et d’autres composés cellulaires, neutralisant ainsi le lysat. L’ADN plasmide, qui reste en solution, peut revenir à sa structure native superenroulée. Après équilibrage de la colonne NucleoBond™ AX appropriée, le lysat clarifié est appliqué et l’ADN plasmide est lié à la résine échangeuse d’anions. Après les étapes de lavage suivantes, l’ADN plasmide purifié est élué dans un tampon de force ionique élevée et précipité avec de l’isopropanol. Enfin, l’ADN plasmide est reconstitué dans un tampon TE pour une utilisation ultérieure. Le finaliseur NucleoBond™ peut également être utilisé pour la concentration et la désalinisation de l’ADN plasmide élué. Les filtres pliés NucleoBond™ (inclus dans les kits Midi (PC 100), Maxi (PC 500), Mega (PC 2 000) et Giga (PC 10 000)) éliminent l'étape de centrifugation après la lyse alcaline. Les filtres réduisent le temps de “manipulation” et éliminent les déchets en plastique communs aux autres systèmes de filtration. L’élimination complète du SDS et des débris cellulaires des échantillons de plasmides est achevée au cours d’une opération ne nécessitant pas de surveillance qui dure environ 2 min (Midi) et 10 min (Maxi). Les filtres pliés NucleoBond™ n’induisent pas de cisaillement des constructions ADN de grande taille, telles que PAC ou BAC. Types de kit et composants : NucleoBond™ Mini (PC 20) - colonnes NucleoBond™ AX 20, tampons, Rnase A. NucleoBond™ Midi (PC 100) - colonnes NucleoBond™ AX 100, tampons, filtres pliés, Rnase A. NucleoBond™ Maxi (PC 500) - colonnes NucleoBond™ AX 500, tampons, Rnase A, filtres pliés XL. NucleoBond™ Mega (PC 2000) - colonnes NucleoBond™ AX 2000, tampons, Rnase A, filtres pliés XL. NucleoBond™ Giga (PC 10 000) - colonnes NucleoBond™ AX 10 000, tampons, Rnase A, filtres pliés. Pour plus d’informations sur ce produit, contacter le service client.- Les filtres pliés NucleoBond™ éliminent l’étape de centrifugation pour une clarification simple, rapide et pratique du lysat bactérien
- Les colonnes fonctionnent par écoulement par gravité, ce qui permet la purification de plusieurs échantillons en parallèle
- La plage de travail va des nanogrammes aux milligrammes d’ADN
- La récupération de l’ADN plasmide est > 90 %
- ADN de qualité transfection
- Reproductibilité entre lots élevée
- Aucune utilisation de solvants organiques
- Précipitation de l’ADN/ARN par alcool Purification d’ADN plasmide à nombre de copies faible et élevé provenant d’E. coli adapté à la transfection, au séquençage et au clonage.
Spécification
Colonnes NucleoBond AX 500 | |
50 | |
1/boîte |
Plasmides à nombre élevé de copies issus d'E. coli, plasmides à nombre faible de copies issus d'E. coli (volumes de tampon supérieurs requis, se référer aux Informations de commande) | |
Colonnes NucleoBond AX 500 | |
400-500μg |