Learn More
Testo™ Sonde de pénétration pour aliments NTC avec manche en T
Une sonde de pénétration pour aliments robuste utilisée principalement pour mesurer la température à cœur des aliments.
Marque: Testo™ 0613 2411
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- La sonde est conforme aux normes EN 13485 et HACCP. Elle est donc particulièrement pratique pour une utilisation dans le secteur alimentaire lorsqu’elle est connectée à un instrument de mesure adapté.
- Le manche spécial facilite l’utilisation lors du relevé de la température à cœur des aliments semi-solides.
- Capteur NTC
- Plage de mesures entre −25° et +150°C
- Indice IP65
- Inclut une protection renforcée contre le flambage et un câble PUR renforcé fixe de 1,3 m
Spécification
5 mm | |
7 s | |
150°C | |
-25°C à +150°C |
114 mm | |
Temps de réponse : 7 secondes | |
- 25°C | |
±0,5% de mv (entre +100° et 150°C), ±0,2°C entre −25° et +74,9°C, ±0,4°C pour la plage restante |