Learn More
Macherey-Nagel™ Tampon de liaison NTC
Nettoie l’ADN simple brin. Le tampon de liaison NTC Macherey-Nagel™ est conçu pour obtenir des rendements plus élevés pour les petits fragments à l’aide du gel NucleoSpin™ et du kit de nettoyage pour PCR. Il est utilisé pour purifier l’ADN court et simple brin et pour extraire de petits ARN simple brin à partir de gels d’agarose.
Marque: Macherey-Nagel™ 740654.100
Description
Le gel NucleoSpin™ et le nettoyage pour PCR est un kit deux-en-un avec un volume d’élution et une récupération optimisés pour la purification par PCR et l’extraction de gel. Le protocole garantit l’élimination complète des contaminations à utiliser dans les applications en aval, telles que le clonage, le séquençage, la PCR et l’analyse des restrictions.
Le tampon de liaison NTC est un tampon supplémentaire qui obtient des rendements plus élevés pour les petits fragments par rapport au tampon NTI, qui est inclus dans le kit. En général, le tampon NTC de 200 μl est mélangé à un échantillon de 100 μl ou 100 ml de gel d’agarose <2 %. (Utiliser 400 μl de NTC pour100 mg de gel d’agarose >2 %.)
Applications :
- Nettoyage/purification d’ADN court et simple brin
- Extrayez de petits ARN simple brin à partir de gels d’agarose
- Obtenez une récupération complète des fragments <50 bp, voire des oligonucléotides d’amorces
Spécification
Kit de nettoyage PCR et gel NucleoSpin™ | |
100 mL | |
Pour le nettoyage de l’ADN simple brin et pour l’extraction de l’ARN simple brin à partir du gel d’agarose | |
Tampon de liaison NTC |
Sécurité et traitement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: potassium thiocyanate