Learn More
Macherey-Nagel™ Tampon de liaison NT1
Marque: Macherey-Nagel™ 740596.100
Description
NucleoTrap™ est un kit à base de matrice de silice pour l'isolement de fragments d'ADN ultra-purs à partir de gels d'agarose et de solutions aqueuses (désalinisation). Le kit peut également être utilisé pour l'élimination des nucléotides et/ou de la biotine après les réactions de marquage ainsi que pour l'élimination des enzymes. Grâce à une matrice de silice sphérique spéciale, il est possible d'extraire des fragments d'ADN à partir de gels d'agarose ou de solvants de manière douce, sans utiliser de solvants organiques. Les acides nucléiques sont liés à la matrice NucleoTrap™ en présence d'un sel chaotropique. La coquille d'hydratation des acides nucléiques est détruite par ce tampon de liaison, facilitant ainsi l'adsorption sur la matrice NucleoTrap™ spécialement traitée. Une étape de lavage est suivie par l'élution de l'ADN à l’aude d’un tampon d'élution à faible teneur en sel ou dl'eau distillée. Composants du kit : Suspension NucleoTrap™, tampons.
- Technologie à matrice de silice
- Taille des fragments : 20 bp à20 kb
- Échantillons : 20 mg à 600 mg de gel d'agarose
- Volume d’élution : 20 μl à 50 μl
- Capacité de liaison : 6 μg/10 μl de suspension
- Récupération type : 50 % à 90 %
- Temps de préparation : 60 min/6 préparations
- Format : suspension de microbilles de silice Pour l'extraction de l’ADN à partir de gels d'agarose, convenant, par exemple, au séquençage et clonage ultérieurs, à la PCR et à l'analyse de restriction. Protocole de support de la concentration et de désalinisation des mélanges de réaction.
Specifications
100 mL | |
Pour le nettoyage | |
Tampon de liaison NT1 |
Safety and Handling
- Dangers
Hazard Category
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Liquide oxydant Catégorie 2
Hazard Statement
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Contient: sodium perchlorate