Learn More
BrandTech™ VACUUBRAND™ Pompe à vide à membrane NT : MZ2 NT
Pour une grande variété d’applications non corrosives et non évaporatives. Les pompes de la série MZ disposent d’un vide limite de 5 Torr.
1715.00€
Spécification
Vide max. | 5,2 Torr |
---|---|
Puissance (CV) | 0,24 hp |
Comprend | Manuel |
Régime moteur | 150 à 1800 tr/min |
Dimensions (L x l x H) | 9,5 x 9,4 x 7,7 in. (24,3 x 23,8 x 19,8 cm) |
Code produit | Marque | Ampérage | Alimentation électrique | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Ampérage | Alimentation électrique | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10522665
|
BrandTech™ VACUUBRAND™
20732000 |
1,8 A | 230 V, 50 / 60 Hz | CEE |
1715.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Utilise la technologie de vide à membrane pour un fonctionnement totalement sec ; pas d’huile à changer ou à surveiller.
- Minimise les temps d’arrêt et les coûts de maintenance
- La conception unique élimine le réétalonnage fastidieux par essais et erreurs
- Les membranes et vannes accessibles individuellement simplifient l’entretien
- Dotés de têtes de pompe spécialement conçues pour des débits élevés en mode extraction
Spécification
5,2 Torr | |
Manuel | |
9,5 x 9,4 x 7,7 in. (24,3 x 23,8 x 19,8 cm) | |
MZ 2 NT | |
-10°C à +60°C | |
11 kg | |
40°C | |
1,3/1,4 CFM | |
7,7 in | |
9,5 in | |
23,8 cm | |
IP40 | |
50°F | |
2 |
0,24 hp | |
150 à 1800 tr/min | |
Coque / rotor en alliage d‘aluminium, rondelle de serrage de la membrane en alliage d‘aluminium, membrane / valve en FPM, raccord en alliage d‘aluminium, buse de tuyau en PBT, joints d‘étanchéité en PVC, tube en polyéthylène | |
45 dB(A) | |
24,25 lb | |
104°F | |
10°C | |
50/60 Hz | |
198,12 mm | |
9,4 in | |
Pompe à membrane | |
2 | |
Sans huile | |
16 psi (entrée), 29 psi (sortie) |