Learn More
BrandTech™ VACUUBRAND™ Pompe à vide à membrane NT : ME8 NT
Pour une grande variété d’applications non corrosives et non évaporatives. Les pompes de la série ME présentent un vide limite de 52 Torr.
3035.00€
Spécification
Vide max. | 52 torr |
---|---|
Puissance (CV) | 0,34 hp |
Comprend | Manuel |
Régime moteur | 150 à 1800 tr/min |
Dimensions (L x l x H) | 12,7 x 9,4 x 7,7 in. (32,5 x 23,8 x 19,8 cm) |
Code produit | Marque | Ampérage | Alimentation électrique | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Ampérage | Alimentation électrique | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10385153
|
BrandTech™ VACUUBRAND™
20734000 |
3 A | 230 V, 50 / 60 Hz | CEE |
3035.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Utilise la technologie de vide à membrane pour un fonctionnement totalement sec ; pas d’huile à changer ou à surveiller.
- Minimise les temps d’arrêt et les coûts de maintenance
- La conception unique élimine le réétalonnage fastidieux par essais et erreurs
- Les membranes et vannes accessibles individuellement simplifient l’entretien
- Dotés de têtes de pompe spécialement conçues pour des débits élevés en mode extraction
Spécification
52 torr | |
Manuel | |
12,7 x 9,4 x 7,7 in. (32,5 x 23,8 x 19,8 cm) | |
ME 8 NT | |
–10°C à +60°C | |
16,4 kg | |
40°C | |
4,3/4,8 CFM | |
198,12 mm | |
325,12 mm | |
23,8 cm | |
IP 40 | |
50°F | |
1 |
0,34 hp | |
150 à 1800 tr/min | |
Coque / rotor en alliage d‘aluminium, rondelle de serrage de la membrane en alliage d‘aluminium, membrane / valve en FPM, raccord en alliage d‘aluminium, buse de tuyau en PBT, joints d‘étanchéité en PVC | |
45 dB(A) | |
36,1 lb | |
104°F | |
10°C | |
7,7 in | |
12,7 in | |
9,4 in | |
Pompe à membrane | |
4 | |
Sans huile | |
16 psi (entrée), 29 psi (sortie) |