Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA pour NT-4/NTF4 humain
Sandwich ELISA Kit
668.00€ - 2640.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | P34130 |
---|---|
Sensibilité du dosage | 2 pg/ml |
Doser | ELISA sandwich en phase solide |
Conjugué | Biotine |
Type de produit | Kit ELISA |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15415093
|
Invitrogen™
EHNTF4 |
96 dosages |
668.00€
1 kit |
Expédition estimée: 02-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17145529
|
Invitrogen™
EHNTF4X5 |
5 x 96 tests |
2640.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
The Human NeuroTrophic Factor 4 (NT-4) (Hu NTF4) ELISA quantitates Hu NTF4 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu NTF4. Principle of the method The Human NTF4 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Ce gène fait partie d’une famille de facteurs neurotrophiques et neurotrophines qui contrôlent la survie et la différenciation des neurones de mammifères. L’expression de ce gène est omniprésente et moins influencée par les signaux environnementaux. Alors que les éliminations d’autres neurotrophines, y compris le facteur de croissance nerveuse, le facteur neurotrophique dérivé du cerveau et la neurotrophine 3 s’avèrent létales au cours du développement postnatal précoce, les souris déficientes en NTF5 montrent seulement des déficits cellulaires mineurs et se développent normalement jusqu’à l’âge adulte.
Spécification
P34130 | |
ELISA sandwich en phase solide | |
Kit ELISA | |
Sérum, Surnageant, Surnageant | |
Humaine | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
GLC10,GLC1O,NT-4,NT-4/5,NT-5,NT4,NT5,NTF5 | |
< 10 % | |
RUO | |
2°C à 8°C | |
Humaine | |
4 heures 45 min |
2 pg/ml | |
Biotine | |
Autres protéines | |
Ce kit ELISA ne montre aucune réactivité croisée avec les cytokines testées : angiogénine humaine, BDNF, BLC, ENA-78, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 bêta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, leptine, MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alpha, MIP-1 bêta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-bêta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-bêta, TPO, VEGF. | |
ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques | |
4909 | |
< 12 % | |
HRP | |
Apoptose | |
GLC10, GLC1O, NT-4, NT-4/5, NT-5, NT4, NT5, NTF5 | |
1 heures 20 min |