Learn More
Thermo Scientific Chemicals NSC 663284
55.10€ - 333.00€
Identifiants chimiques
CAS 383907-43-5
Formule moléculaire C15H16ClN3O3
Synonyme 6-Chloro-7-(2-morpholine-4-yl-éthylamino)quinoline-5,8-dione ; Inhibiteur de phosphatase II Cdc25
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15417919
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
J66520.M^
1 mg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15427919
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
J66520.MA
10 mg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
383907-43-5
C15H16ClN3O3
6-Chloro-7-(2-morpholine-4-yl-éthylamino)quinoline-5,8-dione ; Inhibiteur de phosphatase II Cdc25
Spécification
Rouge
383907-43-5
321,76g/mol
Sensible à la lumière
BMKPVDQDJQWBPD-UHFFFAOYSA-N
6-chloro-7-{[2-(morpholin-4-yl)ethyl]amino}-5,8-dihydroquinoline-5,8-dione
-30°C à -10°C
C15H16ClN3O3
6-Chloro-7-(2-morpholine-4-yl-éthylamino)quinoline-5,8-dione ; Inhibiteur de phosphatase II Cdc25
Solide cristallin
ClC1=C(NCCN2CCOCC2)C(=O)C2=C(C=CC=N2)C1=O
321.76
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Recommended Storage : Stockage à -20°C