Learn More
NR1D2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | NR1D2 |
---|---|
Concentration | 0.2 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16892324
|
Proteintech
13906-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16882324
|
Proteintech
13906-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This gene encodes a member of the nuclear hormone receptor family, specifically the NR1 subfamily of receptors. The encoded protein functions as a transcriptional repressor and may play a role in circadian rhythms and carbohydrate and lipid metabolism. Alternatively spliced transcript variants have been described.Spécification
NR1D2 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Rat, Mouse | |
Q14995, Q60674, Q63504 | |
259241, 353187, 9975 | |
NR1D2 Fusion Protein Ag4881 | |
Primary | |
-20°C | |
NR1D2 |
0.2 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
BD73, EAR 1R, NR1D2, Rev erb beta, Reverb Beta, RVR | |
Nr1d2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |