Learn More
Cytiva Milieux d’affinité à débit rapide nProtein A Sepharose™ 4
Utilisés pour la purification d’anticorps monoclonaux et polyclonaux. Les milieux d’affinité Cytiva Life Sciences™ nProtein A Sepharose™ 4 Fast Flow contiennent la protéine A native couplée au milieu Sepharose 4 Fast Flow.
Marque: Cytiva 17-5280-04
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Faible fuite de protéine A avec presque le double de la capacité de liaison totale d’IgG de la protéine A Sepharose CL-4B.
- Utilisé dans les procédés approuvés par la FDA à grande échelle
- Fabriqué sans utiliser de composants d’origine animale
- La rigidité et le degré élevé de substitution de la matrice Sepharose 4 à débit rapide facilitent le processus rapide de grands volumes de liquide de culture cellulaire dilué
- Haute stabilité chimique, thermique et mécanique
- Résiste à de fortes concentrations d’agents perturbateurs de liaisons hydrogènes
Spécification
25 ml | |
Pour la purification d’anticorps monoclonaux et polyclonaux à l’échelle de procédés et de laboratoires | |
> 35°mg d’IgG humaine/ml | |
150 à 250 cm/heμre | |
9,84 in | |
100 kPa | |
2 à 10 | |
Protéine A native (S. aureus) |
Aucun changement significatif des performances chromatographiques après 1 semaine de stockage en utilisant de l’urée 8 M, Gua-HCI 6 M, 2 % d’alcool benzylique ou 20 % d’éthanol | |
2°C à 8°C | |
Milieu nProtein A Sepharose 4 à débit rapide | |
90 μm | |
25 cm | |
4°% d’agarose réticulé | |
20 % d’éthanol |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Signal Word
Hazard Category
Hazard Statement
Precautionary Statement
Supplemental information
- nProtein A Sepharose 4 Fast Flow, 25 ml
Signal Word
- Attention
Hazard Category
- Liquide inflammable Catégorie 3
Hazard Statement
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Precautionary Statement
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol