Learn More
Cytiva Milieux d’affinité à débit rapide nProtein A Sepharose™ 4
Utilisés pour la purification d’anticorps monoclonaux et polyclonaux. Les milieux d’affinité Cytiva Life Sciences™ nProtein A Sepharose™ 4 Fast Flow contiennent la protéine A native couplée au milieu Sepharose 4 Fast Flow.
Marque: Cytiva 17-5280-01
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Faible fuite de protéine A avec presque le double de la capacité de liaison totale d’IgG de la protéine A Sepharose CL-4B.
- Utilisé dans les procédés approuvés par la FDA à grande échelle
- Fabriqué sans utiliser de composants d’origine animale
- La rigidité et le degré élevé de substitution de la matrice Sepharose 4 à débit rapide facilitent le processus rapide de grands volumes de liquide de culture cellulaire dilué
- Haute stabilité chimique, thermique et mécanique
- Résiste à de fortes concentrations d’agents perturbateurs de liaisons hydrogènes
Spécification
5 ml | |
Pour la purification d’anticorps monoclonaux et polyclonaux | |
> 35°mg d’IgG humaine/ml | |
150 à 250 cm/heμre | |
9,84 in | |
100 kPa | |
3 à 9 | |
Protéine A native (S. aureus) |
Aucun changement significatif des performances chromatographiques après 1 semaine de stockage en utilisant de l’urée 8 M, Gua-HCI 6 M, 2 % d’alcool benzylique ou 20 % d’éthanol | |
2°C à 8°C | |
Milieu nProtein A Sepharose 4 à débit rapide | |
90 μm | |
25 cm | |
4°% d’agarose réticulé | |
20 % d’éthanol |