Learn More
Invitrogen™ Tampon d’échantillon Tricine SDS Novex™ (2X)
À utiliser avec les gels de tricine Novex
Marque: Invitrogen™ LC1676
28.54 EUR valable jusqu'au 2024-09-28
Utilisez le code promo "21626" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21626
Description
Dans le système Tricine mis au point par Schaegger et von Jagow (1), la tricine remplace la glycine dans le tampon de charge. Cela se traduit par un chargement et un déchargement plus efficaces de protéines à faible poids moléculaire et une résolution supérieure de peptides de plus petite taille.
Électrophorèse sur gel 1D, électrophorèse sur gel de protéines, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
Spécification
Tampon de chargement des échantillons | |
Liquide | |
20 mL |
2X | |
Novex™ |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.