Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA pour TNF- de souris Novex
Conçu pour détecter et quantifier le niveau de TNF-α de la souris dans le sérum, le plasma et le surnageant à l’aide de plaques à 96 puits et d’un lecteur de microplaques
Marque: Invitrogen™ KMC3011
Includes: Plaque préenduite, étalon, anticorps de détection, streptavidine HRP, diluants, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt et couvercles de plaques.
Description
- La durée totale d’incubation du dosage est de 2,5 heures seulement
- Un anticorps de capture monoclonal spécifique au TNF-α de souris a été enduit sur les puits de la plaque à 96 puits fournie
- Les échantillons, y compris un étalon de teneur connue en TNFα de souris, les contrôles et les inconnues, sont pipettés dans ces puits et sont suivis d’un ajout d’un anticorps détecteur polyclonal biotinylé
- Au cours de la première incubation, l’antigène TNF-α de souris se lie à l’anticorps de capture immobilisé et à l’anticorps détecteur biotinylé en phase de solution sur un deuxième site
- Après le lavage, une péroxydase de raifort-streptavidine (HRP) est ajoutée
- Celle-ci se lie à l’anticorps de détection biotinylé pour compléter le sandwich de quatre membres
- Après une deuxième incubation et un lavage pour éliminer toute enzyme non liée, une solution de substrat (TMB) est ajoutée qui est utilisée par l’enzyme liée pour produire de la couleur
- L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TNFα de souris présente dans l’échantillon d’origine et la densité optique peut être lue sur un lecteur de microplaques standard
Le kit est livré avec un anticorps de capture préenduit sur la plaque, éliminant ainsi un procédé de revêtement pendant la nuit. Les plaques sont recouvertes avec une machine afin de fournir une faible variabilité entre puits. De plus, la plaque est fournie en bandelettes de 8 puits amovibles, ce qui vous permet d’exécuter aussi peu d’échantillons que vous le souhaitez. Chaque kit ELISA est validé en testant la sensibilité, la spécificité, la précision et l’homogénéité d’un lot à l’autre.
Apoptose, facteurs associés à l’apoptose, analyse cellulaire, signalisation cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, immunoessais, immunoessais prêts à l’emploi
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
Spécification
Sérum, Surnageant, Supernatant | |
21926 | |
<3 pg/ml | |
Usage exclusivement réservé à la recherche. | |
2,5 h |
Colorimétrique | |
Chromogène, Détection d’anticorps, Diluants, Couvercles de plaque, Plaque pré-enduite, Étalon, Solution d’arrêt, Streptavidine HRP, Tampon de lavage | |
96 dosages | |
Facteur de nécrose tumorale |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.