Learn More
Invitrogen™ SureLock Retrofit Kit for XCell II™ Mini-Cell
Convertit une cellule mini XCell II™ en une cellule mini XCell SureLock™
Marque: Invitrogen™ EI0020
Includes: Couvercle de mini-cellule SureLock™, cale de tension du gel, réservoir de tampon pour gel mini moulé.
Description
Électrophorèse sur gel 1D, électrophorèse sur gel de protéines, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Conserver à température ambiante. | |
Mini XCell SureLock™ | |
XCell II™, XCell SureLock™ | |
Température ambiante |
Électrophorèse sur gel 1D, électrophorèse de protéines sur gel, protéines, expression, isolement et analyse | |
Mini | |
Kit de retrofit Xcell | |
1500 V |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.