Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA humain de résistine
Kit ELISA sandwich
Marque: Invitrogen™ KHP0051
Includes: Plaque préenduite, étalon, contrôle, anticorps de détection, anti-HRP de lapin, diluants, tampon de lavage, chromogène et solution d’arrêt.
Description
L’ELISA de résistine humaine quantifie la résistine humaine dans le sérum, le plasma, la solution tamponnée ou le milieu de culture cellulaire humain.Le dosage reconnaîtra exclusivement la résistine humaine naturelle et recombinante.Principe de la méthode Le test ELISA (essai immuno-enzymatique) sandwich en phase solide pour la résistine humaine est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée.Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie.Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture).Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable.L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine.Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot.Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
Le tissu adipeux est une réserve d’énergie chez les animaux et est strictement réglementé. Les cellules adipeuses produisent et sécrètent de nombreuses protéines importantes sur le plan physiologique, telles que la lipoprotéine lipase (LPL), la leptine, la protéine liée au complément adipocytaire de 30 kDa (Acrp30), la périlipine et la résistance. La résistance, également connue sous le nom de facteur de sécrétion adipocytaire (ADSF) et FIZZ3, est une cytokine spécifiquement sécrétée par les adipocytes. Bien que la fonction de la résistance ne soit pas bien comprise, elle semble avoir des rôles clés dans la paracrine et a un rôle suggéré dans le diabète de type 2. Les études montrent que chez les souris obèses et diabétiques, les niveaux de résistance au sérum sont augmentés, ce qui a un effet antagoniste sur l’insuline. D’autres études ont montré que la résistance provoque une résistance à l’insuline et une intolérance au glucose chez la souris. L’expression génétique de la résistance nécessite C/EBP alpha, ce qui est nécessaire et suffisant pour l’expression. Les études montrent que les coactivateurs CBP et p300, qui ont été démontrés pour afficher l’activité de l’histone acétyltransférase (HAT), acétylent abondamment les histones au promoteur résistant, suggérant leur rôle dans l’activation de la chromatine pour la transcription de la résistance. De nombreux ligands PPAR gamma et RXR se sont avérés capables de réduire la régulation de l’expression de la résistance dans les adipocytes.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Q9HD89 | |
100 pg/ml | |
Kit ELISA | |
Humaine | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
ADSF,FIZZ31,RSTN,XCP1,RETN | |
5,6% | |
Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Tampon de dilution standard, Anticorps de détection biotinylé, Streptavidine HRP, Diluant HRP, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives | |
Résistine | |
RUO | |
2°C à 8°C | |
1 heures 20 min |
0,125-8 ng/ml | |
Biotine | |
Sérum, Surnageant, Surnageant | |
Détection colorimétrique | |
56729 | |
3,3 h | |
3,7% | |
HRP | |
96 dosages | |
Plasma, 25 μl ; sérum, 25 μl ; surnageant, 100 μl | |
Humaine | |
3 heures 10 min. |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.