Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA JAK2 (total) humain
Kit ELISA sandwich
Marque: Invitrogen™ KHO5521
Includes: Plaque à 96 puits revêtue d’anticorps JAK2, étalon JAK2 (total), tampon diluant étalon, anticorps de détection JAK2 (total), anti-IgG-HRP de lapin (100X), diluant HRP, concentrat de tampon de lavage (25X), chromogène stabilisé, TMB, solution d’arrêt, couvercles de plaques, protocole détaillé avec tests de validation
Description
The Human JAK2 (Total)) ELISA Kit is designed to detect and quantify the level of JAK2 (Total) in fresh or frozen human or mouse cell lysates. The assay recognizes both natural and recombinant human JAK2 (Total), independent of its phosphorylation state. Principle of the method A monoclonal capture antibody specific for JAK2 (Total) has been coated onto the wells of the 96-well plate. During the first incubation, standards of known content and unknown samples are pipetted into the wells and the antigen binds to the immobilized (capture) antibody. After washing, a rabbit antibody specific for the target protein is added to the wells and serves as a detection antibody by binding to the immobilized protein captured during the first incubation. After washing, a horseradish peroxidase labeled anti-rabbit IgG is added. This binds to the detection antibody to complete the four member sandwich. After a third incubation and washing to remove all the unbound enzyme, a substrate solution (TMB) is added, which is acted upon by the bound enzyme to produce color. The intensity of this colored product is directly proportional to the concentration of target protein present in the original specimen and the optical density can be read on a standard microplate reader. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Janus Activating Kinase 2 (JAK2) est une tyrosine kinase non réceptrice impliquée dans divers processus tels que la croissance cellulaire, le développement, la différenciation et les modifications histones. En réponse à une variété de cytokine ou de facteurs connexes (par exemple, interféron, interleukines), les JAKs sont activés par phosphorylation à 2 résidus tyrosine adjacents. L’activation des JAKs peut conduire à la phosphorylation des protéines STAT (transducteurs de signaux et activateurs de transcription), qui dimérisent et translocalisent vers le noyau. Une fois transitées vers le noyau, les protéines STAT peuvent modifier la transcription de nombreux gènes, y compris les gènes stimulés par l’interféron. Jak2 est requis pour l’initiation du complexe de récepteurs IFN gamma et les fonctions JAK1 en tant qu’amplificateur. Certaines études ont suggéré que le rôle du JAK2 soit exécuté par Tyk2 et JAK3, s’ils étaient correctement positionnés dans le complexe des récepteurs IFN gamma. Les mutations affectant ce gène peuvent provoquer le syndrome de Budd-Chiari, le Polycythemia vera, la thrombocythémie 3, la myélofibrose ou la leucémie myéloïde aiguë.Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
Spécification
O60674, Q62120 | |
<0,95 ng | |
HRP | |
Lysats cellulaires | |
Humain, souris. | |
16452, 3717 | |
4 h | |
5,1% | |
HRP | |
96 dosages | |
Lysat cellulaire ,10 μl | |
Humain, souris. | |
4 h |
0,95-60 ng/ml | |
0,95 à 60 ng/ml | |
Kit ELISA | |
Kinases de tyrosine cytoplasmique | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
JTK10,THCYT3 | |
8,1% | |
Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Tampon de dilution standard, Détection d'anticorps, Anti-lapin HRP, Diluant HRP, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives | |
JAK 2 | |
RUO | |
2°C à 8°C | |
1 heures 20 min |