Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA pour EGFR humaine (pleine longueur)
Kit ELISA sandwich
Marque: Invitrogen™ KHR9061
Includes: Plaque à 96 puits revêtue d’anticorps EGFR ; Étalon EGFR (pleine longueur) ; Tampon diluant étalon ; Anticorps de détection EGFR (pleine longueur) ; Anti-IgG-HRP de lapin (100X) ; Diluant HRP ; Concentrat de tampon de lavage (25X) ; Chromogène stabilisé, TMB ; Solution d’arrêt ; Couvercles de plaques ; Protocole détaillé avec tests de validation
Description
Kit is designed to detect and quantify the level of full length EGFR (non-truncated) in fresh or frozen human cell lysates. The assay recognizes both natural and recombinant full length human EGFR, independent of its phosphorylation state. Principle of the method A monoclonal capture antibody specific for EGFR (full-length) has been coated onto the wells of the 96-well plate. During the first incubation, standards of known content and unknown samples are pipetted into the wells and the antigen binds to the immobilized (capture) antibody. After washing, a rabbit antibody specific for the target protein is added to the wells and serves as a detection antibody by binding to the immobilized protein captured during the first incubation. After washing, a horseradish peroxidase labeled anti-rabbit IgG is added. This binds to the detection antibody to complete the four member sandwich. After a third incubation and washing to remove all the unbound enzyme, a substrate solution (TMB) is added, which is acted upon by the bound enzyme to produce color. The intensity of this colored product is directly proportional to the concentration of target protein present in the original specimen and the optical density can be read on a standard microplate reader. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La protéine codée par ce gène est une glycoprotéine transmembranaire qui fait partie de la superfamille des protéines kinase. Cette protéine est un récepteur pour les membres de la famille des facteurs de croissance épidermique. L’EGFR est une protéine de surface cellulaire qui se lie au facteur de croissance épidermique. La liaison de la protéine à un ligand induit la dimérisation des récepteurs et l’autophosphorylation de la tyrosine et conduit à la prolifération cellulaire. Les mutations de ce gène sont associées au cancer du poumon. Plusieurs variantes de transcription à épissage alternatif codant différentes isoformes protéiques ont été trouvées pour ce gène.Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
Spécification
P00533 | |
<0,3 ng | |
HRP | |
Lysats cellulaires | |
Humaine | |
1956 | |
4 h | |
7,1% | |
HRP | |
96 dosages | |
Lysat cellulaire ,10 μl | |
Humaine | |
4 h |
0,31-20 ng/ml | |
0,16 à 10 ng/ml | |
Kit ELISA | |
Tyrosine kinases de récepteur | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
ERBB,ERBB1,HER1,NISBD2,PIG61,mENA | |
8,2% | |
Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Tampon de dilution standard, Détection d'anticorps, Anti-lapin HRP, Diluant HRP, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives | |
EGFR | |
RUO | |
2°C à 8°C | |
1 heures 20 min |