Learn More
Invitrogen™ Solution d’arrêt pour ELISA
Une solution prête à l’emploi destinée à être utilisée comme solution d’arrêt dans les applications ELISA qui utilisent la peroxydase de raifort et la solution de substrat TMB.
75.50€ - 215.00€
Spécification
Type de produit | Solution d’arrêt ELISA |
---|---|
Forme | Liquide |
Type de substrat | HRP, TMB |
Contenu et stockage | Stocker de 2°C à 8°C |
Conditions d’expédition | Glace humide |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12043609
|
Invitrogen™
SS03 |
25 ml |
75.50€
25mL |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11652159
|
Invitrogen™
SS04 |
1 litre |
215.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Une solution prête à l’emploi destinée à être utilisée comme solution d’arrêt dans les applications ELISA qui utilisent la peroxydase de raifort et la solution de substrat TMB
- Sachant que la solution de substrat TMB réagit avec la peroxydase de raifort, elle produit une couleur bleue prononcée
- À la fin de l’incubation du TMB, un volume de solution d’arrêt ELISA égal au volume de la solution de substrat TMB est ajouté aux puits pour terminer la réaction de peroxydase de raifort
- L’ajout de solution d’arrêt entraîne la formation rapide d’un produit final jaune
- La densité optique de ce produit final jaune est mesurée à 450 nm
- Le produit final jaune est stable pendant soixante minutes après l’ajout de la solution d’arrêt et la densité optique doit donc être mesurée dans ce délai
- Stocker de 2°C à 8°C
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Solution d’arrêt ELISA | |
HRP, TMB | |
Glace humide |
Liquide | |
Stocker de 2°C à 8°C |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.