Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA IL-6 pour souris Novex
Pour détecter et quantifier le niveau IL-6 chez la souris dans le sérum, le plasma et le surnageant à l’aide de 96 plaques à puits et d’un lecteur de microplaques
Marque: Invitrogen™ KMC0061C
Includes: Plaque à 96 puits revêtue d’anticorps IL-6 de souris, étalon IL-6 de souris, tampon diluant étalon, anticorps de détection IL-6 de souris, streptavidine HRP, diluant HRP, concentrat de tampon de lavage (25X), chromogène stabilisé, TMB, solution d’arrêt, couvercles de plaque, protocole détaillé avec tests de validation
Description
Le test ELISA pour l’interleukine de souris (IL-6) quantifie la Ms IL-6 dans le sérum, le plasma, la solution tamponnée ou le milieu de culture cellulaire humain.Le dosage reconnaîtra exclusivement la Ms IL-6 naturelle et recombinante.Principe de la méthode L’ELISA (essai immuno-enzymatique) sandwich en phase solide pour IL-6 de souris est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée.Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie.Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture).Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable.L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine.Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot.Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
- Simple à utiliser
- Protocole rapide
- Bandes à 8 puits amovibles prérevêtues pratiques
- ELISA sandwich simple à utiliser
- La durée totale d’incubation du dosage est de 3,5 heures seulement.
- Un anticorps de capture monoclonal spécifique à l’IL-6 pour souris a été enduit sur les puits de la plaque à 96 puits fournie
- Les échantillons, y compris la teneur en IL-6 de souris connue, les contrôles et °C, sont pipettés dans ces puits, suivis d’un ajout d’un anticorps de détecteur polyclonal biotinylé
- Au cours de la première incubation, l’antigène IL-6 de la souris se lie à l’anticorps de capture immobilisé et à l’anticorps du détecteur biotinylé en phase de solution sur le deuxième site
- Après lavage, une streptavidine-péroxydase de raifort (HRP) est ajoutée
- Ceci se lie à l’anticorps de détection biotinylé pour compléter un sandwich à quatre éléments
- Après une deuxième incubation et un lavage pour éliminer toute enzyme non liée, une solution de substrat (TMB) est ajoutée, qui est utilisée par l’enzyme liée pour produire de la couleur
- L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration d’IL-6 de souris présente dans l’échantillon d’origine et la densité optique peut être lue sur un lecteur de microplaques standard
Format de kit pratique : le kit est fourni avec un anticorps de capture préinstallé sur la plaque, éliminant ainsi un processus de revêtement pendant la nuit. Les plaques sont recouvertes avec une machine afin de fournir une faible variabilité entre puits. De plus, la plaque est fournie en bandelettes de 8 puits amovibles, ce qui vous permet d’exécuter aussi peu d’échantillons que vous le souhaitez. Chaque kit ELISA est validé en testant la sensibilité, la spécificité, la précision et l’homogénéité d’un lot à l’autre.
Analyse cellulaire, immunoessais, immunoessai prêt à l’emploi
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
Spécification
P08505 | |
<3 pg/ml | |
Kit ELISA | |
Souris | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
IL-6 | |
5,8% | |
HRP | |
5 x 96 tests | |
Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 100 μl | |
Souris | |
3 h 30 min |
7,8-500 pg/ml | |
Biotine | |
Sérum, Surnageant, Surnageant | |
Colorimétrique | |
16193 | |
6,7% | |
Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Tampon de dilution standard, Anticorps de détection biotinylé, Streptavidine HRP, Diluant HRP, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives | |
<3 pg/ml | |
RUO | |
2°C à 8°C | |
1 h 20 min |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.