Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA d’IL-18 (rat)
Kit ELISA sandwich
Marque: Invitrogen™ KRC2341
574.48 EUR valable jusqu'au 2024-09-27
Utilisez le code promo "21650" pour bénéficier de cette offre.
Includes: Plaque préenduite, étalon, anticorps de détection, streptavidine HRP, diluants, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt et couvercles de plaques.
Description
L’ELISA de l’interleukine 18 de rat (Rt IL-18) quantifie la Rt IL-18 dans le sérum, le plasma, la solution tamponnée ou le milieu de culture cellulaire de rat. Le dosage reconnaîtra exclusivement l’IL-18 Rt naturel et recombinant. Principe de la méthode L’ELISA (essai immuno-enzymatique) en sandwich en phase solide de l’IL-18 de rat est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée. Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie. Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture). Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable. L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine. Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot. Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
La protéine codée par ce gène est une cytokine pro-inflammatoire. Cette cytokine peut induire la production d’IFN gamma des cellules T. La combinaison de cette cytokine et de cette IL12 a démontré qu’elle inhibait la production d’IgE et d’IgG1 dépendants de l’IL4 et pour améliorer la production d’IgG2a de cellules B. La protéine de liaison de l’IL-18 peut interagir spécifiquement avec cette cytokine et ainsi réguler négativement son activité biologique.Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
P97636 | |
<4 pg/ml | |
Kit ELISA | |
Rat | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
Il18 | |
4,9% | |
Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Tampon de dilution standard, Anticorps de détection biotinylé, Streptavidine HRP, Diluant HRP, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives | |
IL-18 | |
RUO | |
2°C à 8°C | |
1 h 20 min |
15,6-1000 pg/ml | |
Biotine | |
Sérum, Surnageant, Surnageant | |
Détection colorimétrique | |
29197 | |
4 h | |
3,9% | |
HRP | |
96 tests | |
Plasma, 100 μl ; sérum, 100 μl ; surnageant, 100 μl | |
Rat | |
4 h |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.