Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA pour IL-13 souris
Kit ELISA sandwich
Marque: Invitrogen™ KMC2221
574.48 EUR valable jusqu'au 2024-09-27
Utilisez le code promo "21650" pour bénéficier de cette offre.
Includes: Plaque préenduite, étalon, anticorps de détection, streptavidine HRP, diluants, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt et couvercles de plaques.
Description
L’ELISA d’interleukine 13 de souris (Ms IL-13) quantifie l’IL-13 de souris dans le sérum, le plasma, la solution tamponnée ou le milieu de culture cellulaire de souris. Le dosage reconnaîtra exclusivement l’IL-13 de souris naturelle et recombinante. Une certaine réactivité croisée est observée dans les échantillons humains et de rat. Principe de la méthode L’ELISA sandwich en phase solide de l’IL-13 de souris (essai immuno-enzymatique) est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée. Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie. Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture). Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable. L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine. Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot. Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
IL-13 est une cytokine immunorégulatrice produite principalement par des cellules Th2 activées et est impliquée dans la régulation des réponses inflammatoires et immunitaires. IL-13 régule à la baisse l’activité des macrophages, inhibant ainsi la production de cytokines et chimiokines pro-inflammatoires, et est impliqué dans l’asthme induit par les allergènes par des mécanismes indépendants des IgE et des eosinophiles. IL-13 régule également plusieurs stades de maturation et de différenciation des cellules B, régule à la hausse l’expression des CD23 et des MHC de classe II et favorise la commutation d’isotypes IgE des cellules B. Structurellement, IL-13 ressemble étroitement à IL-3, IL-4, IL-5 et GM-CSF. Les gènes codant IL-13, IL3, IL5, IL4, et CSF2 forment un groupe de gènes cytokine sur le chromosome 5q, avec le gène IL-13 particulièrement proche de IL4.Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
Spécification
P20109 | |
<2 pg/ml | |
Kit ELISA | |
Souris | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
IL-13 | |
6,7% | |
HRP | |
96 tests | |
Sérum, 10 μl ; surnageant, 10 μl | |
Souris | |
4 h |
3,9-250 pg/ml | |
Biotine | |
Sérum, Surnageant | |
Colorimétrique | |
16163 | |
8% | |
Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Tampon de dilution standard, Anticorps de détection biotinylé, Streptavidine-HRP, Diluant HRP, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives | |
<2 pg/ml | |
RUO | |
2°C à 8°C | |
1 h 20 min |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.