Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA pour souris amélioré IFN-γ, Novex™
Quantifie l’IFN γ naturelle et recombinante chez la souris dans le sérum, le plasma, la solution tamponnée ou le milieu de culture cellulaire
668.00€ - 2145.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | P01580 |
---|---|
Plage de dosage | 47-300 pg/ml |
Sensibilité du dosage | <2 pg/ml |
Conjugué | Biotine |
Type de produit | Kit ELISA |
Includes: Pre-coated plate, standard, detector antibody, Streptavidin-HRP, diluents, wash buffer, chromogen, stop solution, and plate covers.
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10078932
|
Invitrogen™
KMC4021 |
96 tests |
668.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10486483
|
Invitrogen™
KMC4022 |
2 x 96 tests |
998.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10543205
|
Invitrogen™
KMC4021C |
5 x 96 tests |
2145.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
L’ELISA de l’interféron gamma de souris (Ms IFNγ) quantifie le MS IFNγ dans le sérum de souris, le plasma, la solution tamponnée ou le milieu de culture cellulaire.Le dosage reconnaîtra exclusivement le Ms IFNγ naturel et recombinant.Principe de la méthode L’ELISA (essai immuno-enzymatique) sandwich en phase solide pour l’IFNγ de souris est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée.Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie.Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture).Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable.L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine.Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot.Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
L’interféron gamma (IFN γ) est une lymphokine produite par des cellules T et NK activées.
Analyse cellulaire, signalisation cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération & fonction, immunoessais, immunoessai prêt à l’emploi
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
P01580 | |
<2 pg/ml | |
Kit ELISA | |
Souris | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
IFN-g,Ifg | |
6,5% | |
Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Tampon de dilution standard, Anticorps de détection biotinylé, Streptavidine HRP, Diluant HRP, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives | |
RUO | |
2°C à 8°C | |
1 h 20 min |
47-300 pg/ml | |
Biotine | |
Sérum, Surnageant, Surnageant | |
Détection colorimétrique | |
15978 | |
4 h | |
3,2% | |
HRP | |
Plasma, 25 μl ; sérum, 25 μl ; surnageant, 25 μl | |
Souris | |
4 h |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.