Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA IFN gamma pour humain
Kit ELISA sandwich
Marque: Invitrogen™ KHC4021
Includes:
- Plaque à 96 puits revêtue d’anticorps IFN-γ humain
- Étalon d’IFN-γ humain
- Tampon diluant étalon
- Anticorps de détection d’IFN- humain
- Streptavidine HRP
- Diluant HRP
- Concentrat de tampon de lavage (25x)
- Chromogène stabilisé, TMB
- Solution d’arrêt
- Couvercles de plaque
- Protocole détaillé avec tests de validation
- Plaque préenduite d’anticorps de capture
Description
Le test ELISA pour interféron-gamma humain (IFN-γ humain) quantifie l’IFN-γ humain dans le sérum, la solution tamponnée ou le milieu de culture cellulaire humains.Le dosage reconnaîtra exclusivement l’IFN-γ humain naturel et recombinant.Principe de la méthode Le test ELISA (essai immuno-enzymatique) sandwich en phase solide pour l’IFN-γ humain est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée.Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie.Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture).Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable.L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine.Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot.Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
L’IFN gamma (Interferon gamma, interféron de type II) est un facteur d’activation macrophage et un interféron immunitaire produit principalement par les lymphocytes T et les cellules tueuses naturelles en réponse aux antigènes, mitogènes, entérotoxines B du staphylococcus, phytohémaglutanine et autres cytokines. L’IFN gamma est une protéine dimère composée de deux sous-unités de 146 acides aminés. L’IFN gamma est une glycoprotéine qui existe, fonctionnellement, en tant qu’homodimère d’environ 45 kDa. Sur SDS-PAGE, l’IFN gamma apparaît comme une combinaison de 25, 20 et 15,5 bandes kDa mineures suite à une glycosylation différentielle. L’activité biologique de l’homodimère de l’IFN gamma est très spécifique aux espèces. L’IFN gamma humain ne montre pas de réactivité croisée avec la souris. La fonction de l’IFN gamma comprend les éléments suivants : activité antivirale, activité antiproliférative tumorale, induction des MHC de classe I et II, activation des macrophages et augmentation de la sécrétion d’immunoglobulines par les lymphocytes B. L’IFN gamma est impliqué dans la régulation des cytokines et agit également en synergie avec d’autres cytokines. L’activation de l’IFN gamma se fait par la liaison des récepteurs I et II d’IFN gamma et par l’activation de la voie JAK-STAT. L’IFN gamma ne montre aucune homologie avec l’IFN alpha ou l’IFN bêta, mais l’IFN gamma humain montre environ 40 % d’homologie de séquence avec l’IFN gamma de souris. L’IFN gamma est surrégulé par l’IL2, la FGF basique, l’EGF et sous-régulé par la vitamine D3 ou le DMN. Les mutations du gène de l’IFN gamma sont associées à l’anémie aplasique.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
P01579 | |
<4 pg/ml | |
Kit ELISA | |
Humaine | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
IFG, IFI | |
6,0% | |
Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Tampon de dilution standard, Anticorps de détection biotinylé, Streptavidine HRP, Diluant HRP, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives | |
IFN-γ | |
RUO | |
2°C à 8°C | |
1 heures 20 min |
15,6-1000 pg/ml | |
Biotine | |
Sérum, Surnageant | |
Détection colorimétrique | |
3458 | |
2,75 h | |
5,5% | |
HRP | |
96 dosages | |
Sérum, 50 μl ; surnageant, 50 μl | |
Humaine | |
2 h 45 min |