Learn More
Invitrogen™ Novex™ IEF Cathode Buffer pH 3-7 (10X)
Les tampons IEF pré-mélangés optimisés réduisent la variabilité et garantissent des résultats cohérents
Marque: Invitrogen™ LC5370
122.00 EUR valable jusqu'au 2024-09-28
Utilisez le code promo "21626" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21626
Description
Le tampon de cathode IEF Novex pH 3-7 (10X) est un tampon de cathode IEF pré-mélangé optimisé pour une utilisation avec des gels d’IEF Novex pH 3-7. L’IEF est une technique sensible qui est affectée par de nombreux facteurs. Les tampons IEF pré-mélangés optimisés réduisent la variabilité et garantissent des résultats cohérents.
Focalisation isoélectrique, électrophorèse sur gel de protéines, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
Spécification
Conserver au réfrigérateur (2–8°C). | |
10 X | |
3 à 7 | |
Gels d’IEF Novex™ | |
125 mL |
Tampons d’anode et de cathode | |
IEF | |
Tampon de cathode IEF | |
Novex™ | |
Glace humide |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.