Learn More
Invitrogen™ Tampon d’anode Novex™ IEF (50X)
Un tampon d’anode IEF pré-mélangé optimisé
Marque: Invitrogen™ LC5300
24.59 EUR valable jusqu'au 2024-09-28
Utilisez le code promo "21626" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21626
Description
Le tampon d’anode IEF Novex (50X) est un tampon d’anode IEF pré-mélangé optimisé pour une utilisation avec des gels d’IEF Novex. L’IEF est une technique sensible qui est affectée par de nombreux facteurs. Les tampons IEF pré-mélangés optimisés réduisent la variabilité et garantissent des résultats cohérents.
Focalisation isoélectrique, électrophorèse sur gel de protéines, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Conserver à température ambiante. | |
50 X | |
Tampon d’anode IEF | |
Novex™ | |
Température ambiante |
Tampons d’anode et de cathode | |
IEF | |
Gels d’IEF Novex™ | |
100 mL |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.