Learn More
Invitrogen™ iBlot™ DNA Transfer Stack
Système rapide et efficace pour le transfert de l’ADN à partir de gels d’agarose ou de polyacrylamide en sept minutes
Marque: Invitrogen™ IB801001
Includes: Chaque empilement de transfert dʼADN iBlot contient des éponges, des électrodes à cathode et à anode et une membrane en nylon, préassemblées et amorcées, avec une formulation exclusive pour le transfert dʼADN du gel vers la membrane. Les stacks de transfert sont proposés par boîte de 10.
Description
Contrairement au transfert capillaire, au vide ou à l’électrotransfert, le transfert à sec ne nécessite pas de tampon ou de liquide supplémentaire, d’où une moindre variabilité des résultats.
- Gain de temps— transfert de l’ADN en 7 minutes au lieu de 16 heures
- Reproductibilité — préparation et conditions de fonctionnement du transfert constant
- Pratique — évite les tampons malpropres et les travaux de préparation laborieux
- Se compose d’un dispositif de transfert de gel et de piles de transfert
- Les piles de transfert sont pré-assemblées et conçues pour une utilisation unique uniquement
- Porosité : 0,2 μm
- Dimensions du gel : Midi (8 x 13 cm)
Purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, transfert et électrophorèse sur gel des acides nucléiques, transfert southern
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Chaque empilement de transfert dʼADN iBlot™ contient des éponges, des électrodes à cathode et à anode et une membrane en nylon, préassemblées et amorcées, avec une formulation exclusive pour le transfert dʼADN du gel vers la membrane. Les stacks de transfert sont proposés par boîte de 10. Conservez les stacks de transfert d’ADN iBlot™ à température ambiante. La stabilité de ce produit est garantie pendant 2 mois dans des conditions de conservations adéquates. | |
Gel de polyacrylamide, gel d’agarose | |
Nylon | |
iBlot™ | |
Mise au rebut responsable | |
0,2 microns | |
Température ambiante |
iBlot™ | |
Midi, 8 cm x 13 cm | |
Sec | |
Stack de transfert d’ADN | |
Membrane en nylon | |
10 stacks |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.