Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA humain d’estradiol
Kit ELISA sandwich
Marque: Invitrogen™ KAQ0621
Includes: Plaque préenduite, étalon, contrôles, anti-estradiol, estradiol HRP, diluants, tampon de lavage, chromogène et solution d’arrêt.
Description
L’ELISA d’estradiol humain quantifie l’estradiol 17-bêta Hu dans le sérum et le plasma humains. Le test reconnaîtra exclusivement l’estradiol Hu naturel et recombinant. Principe de la méthode : l’ELISA (essai immuno-enzymatique) sandwich en phase solide d’estradiol humain est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée. Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie. Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture). Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable. L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine. Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot. Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
L’estradiol (17bêta-estradiol) est une hormone sexuelle. L’estradiol est l’hormone sexuelle prédominante présente chez les femelles. Il est également présent chez les mâles, étant produit comme un produit métabolique actif de la testostérone. Il représente les principaux œstrogènes chez les humains. L’estradiol a non seulement un impact critique sur le fonctionnement reproductif et sexuel, mais aussi sur d’autres organes, y compris les os.Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Spécification
13-935 pg/ml | |
HRP | |
Sérum | |
Détection colorimétrique | |
2,5 h | |
4,3% | |
HRP | |
96 dosages | |
Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl | |
Humaine | |
2 heures 30 min. |
5 pg/ml | |
Kit ELISA | |
Humaine | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
6,1% | |
Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Tampon de dilution standard, Tampon d’incubation, Anticorps de détection conjugué HRP, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, isotypiques | |
Estradiol | |
RUO | |
2°C à 8°C | |
1 heures 20 min |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.