Learn More
Invitrogen™ Empty Gel Cassettes with Combs, Midi, 26-well
Versez les gels midi dans ces cassettes en plastique vides préassemblées à usage unique avec des peignes
Marque: Invitrogen™ WC1026
76.32 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Includes: 10 cassettes (avec des peignes à 26 puits) par boîte
Requires : Un applicateur de cellules midi XCell4 SureLock™ est nécessaire pour appliquer les gels.
Description
- Les cassettes sont étanches sur trois côtés afin d’éviter les fuites et ne nécessitent pas l’utilisation d’un support pour coulage
- Les gels versés dans ces cassettes ont une épaisseur de 1,0 mm
- Les cassettes disposent de contours de puits imprimés pour un chargement plus aisé du gel.
Coulage de gel, électrophorèse sur gel de protéines, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
10 cassettes (avec peignes à 26 puits) par boîte | |
Midi | |
Cassette de gel vide | |
1 pack | |
Température ambiante | |
13 cm |
XCell4 SureLock Midi | |
1,0 mm | |
26 puits | |
Vertical | |
8 cm |